Learn More
Bromo líquido, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromine |
| Forma física | Líquido rojo a marrón |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% |
| Nombre IUPAC | bromuro |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.81 |
| Porcentaje de pureza | 99.8% |
| Densidad | 3.1g/cm3 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bromo
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .