Learn More
Solución de bromo (bromuro-bromato), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
Tamaño de la unidad:
2 litros
500 ml
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromine (Bromide-Bromate) Solution |
| Cantidad | 500 mL |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Densidad | 1.005g/mL at 25°C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bromine (bromide-bromate) solution
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium bromate, potassium bromide