Learn More
Bromo, solución de 1 M en trimetilfosfato, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813365 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11954071 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
11964071 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11954071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428721000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 58.7°C
Nombre del producto químico o material Bromine
Punto de fusión -7.2°C
Nombre de nota 1M Solution in trimethyl Phosphate
CAS 7726-95-6, 512-56-1
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular Br
Fórmula lineal Br2
Temperatura de inflamación 113°C
Índice Merck 15,1401
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
Nombre IUPAC bromo molecular
Peso molecular (g/mol) 79.91
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.8
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.307
Densidad 1.3070g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine, 1M solution in trimethyl phosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.