missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromhexine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16448458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16448458 10 g 10 g
16460898 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16448458

Marca: Medchem Express HYB0372A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bromhexine hydrochloride is a potent and specific TMPRSS2 protease inhibitor with an IC50 of 0.75 μM. Bromhexine hydrochloride can prevent and manage SARS-CoV-2 infection. Bromhexine hydrochloride is an autophagy agonist. Bromhexine hydrochloride is a mucolytic cough suppressant and has the potential for a range of respiratory conditions.

Bromhexine hydrochloride is a potent and specific TMPRSS2 protease inhibitor with an IC50 of 0.75 μM. Bromhexine hydrochloride can prevent and manage SARS-CoV-2 infection. Bromhexine hydrochloride is an autophagy agonist. Bromhexine hydrochloride is a mucolytic cough suppressant and has the potential for a range of respiratory conditions.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bromhexine hydrochloride
CAS 611-75-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H21Br2ClN2
Cantidad 10 g
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (48.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (8.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1CCCCC1)CC2=CC(Br)=CC(Br)=C2N.Cl
Peso molecular (g/mol) 412.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.59
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.