Learn More
Bromfenac sodium hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16494627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16494627 50 mg 50 miligramos
16428826 100 mg 100 miligramos
16418728 10 mg 10 miligramos
16431466 200 mg 200 miligramos
4 options
Código de producto. 16494627
Marca: Medchem Express HYB1888B
MedChemExpress Bromfenac sodium hydrate (Bromfenac monosodium salt sesquihydrate) is a potent and orally active inhibitor of COX, with IC50s of 5.56 and 7.45 nM for COX-1 and COX-2, respectively. Bromfenac sodium hydrate can be used in ocular inflammation research.
Bromfenac sodium hydrate (Bromfenac monosodium salt sesquihydrate) is a potent and orally active inhibitor of COX, with IC50s of 5.56 and 7.45 nM for COX-1 and COX-2, respectively. Bromfenac sodium hydrate can be used in ocular inflammation research.
Specifications
Nombre del producto químico o material Bromfenac sodium hydrate
CAS 120638-55-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14BrNNaO4.5
Cantidad 50 mg
Sinónimo Bromfenac monosodium salt sesquihydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.98 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (260.98 mM)
SMILES O=C(O[Na])CC1=CC=CC(C(C2=CC=C(Br)C=C2)=O)=C1N.[1.5H2O]
Peso molecular (g/mol) 383.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.17
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation