missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromfenac sodium hydrate, MedChemExpress

Código de producto. p-200096234
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16494627 50 mg 50 miligramos
16428826 100 mg 100 miligramos
16418728 10 mg 10 miligramos
16431466 200 mg 200 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16494627

Marca: Medchem Express HYB1888B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bromfenac sodium hydrate (Bromfenac monosodium salt sesquihydrate) is a potent and orally active inhibitor of COX, with IC50s of 5.56 and 7.45 nM for COX-1 and COX-2, respectively. Bromfenac sodium hydrate can be used in ocular inflammation research.

Bromfenac sodium hydrate (Bromfenac monosodium salt sesquihydrate) is a potent and orally active inhibitor of COX, with IC50s of 5.56 and 7.45 nM for COX-1 and COX-2, respectively. Bromfenac sodium hydrate can be used in ocular inflammation research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bromfenac sodium hydrate
CAS 120638-55-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14BrNNaO4.5
Cantidad 50 mg
Sinónimo Bromfenac monosodium salt sesquihydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.98 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (260.98 mM)
SMILES O=C(O[Na])CC1=CC=CC(C(C2=CC=C(Br)C=C2)=O)=C1N.[1.5H2O]
Peso molecular (g/mol) 383.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.17
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.