Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Sobres de polvo con indicador verde de bromcresol-rojo de metilo
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Indicador de pH para la determinación de la alcalinidad total mediante métodos de valoración. Paquete de 100 sobres de polvo. Indicador de pH para la determinación de la alcalinidad total mediante métodos de valoración. Paquete de 100 sobres de polvo.
Especificaciones
Método: 8221
Nombre del método: Valoración
Número de método 2: 8203
Número de pruebas: 100
Parámetro: Alcalinidad
Plataforma: Sobres de polvo
Cantidad: 100/paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | Suministros y reactivos del kit de pruebas de agua |