Learn More
Solución de bromato/bromuro, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1000 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05mol/L |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Bromine Solution - Bromate/Bromide 0.05M (0.1N) Volumetric solution
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium bromide