missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brofaromine, MedChemExpress

Código de producto. 16418357
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16418357 5 mg 5 miligramos
16455658 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16418357

Marca: Medchem Express HY13339

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Brofaromine (CGP 11305A) is a monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50 of 0.2 μM for MAO-A.

Brofaromine (CGP 11305A) is a monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50 of 0.2 μM for MAO-A.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Brofaromine
CAS 63638-91-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16BrNO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo CGP 11305A
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (805.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC(OC)=CC2=C1OC(C3CCNCC3)=C2
Peso molecular (g/mol) 310.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.19
Porcentaje de pureza 98.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.