Learn More
Usbeck™ Cuchara con espátula de acero inoxidable de base ancha
Descripción
- Acero inoxidable
- Ancho de cuchara de 29 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Espátula de cuchara |
| Anchura (métrico) | 30 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 180 mm |