missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRL-50481, MedChemExpress

Código de producto. 16475226
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16475226 100 mg 100 miligramos
16484308 10 mg 10 miligramos
16477027 5 mg 5 miligramos
16460637 50 mg 50 miligramos
16433036 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16475226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109586

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BRL-50481 is a novel and selective inhibitor of PDE7 with IC50s of 0.15, 12.1, 62 and 490 μM for PDE7A, PDE7B, PDE4 and PDE3, respectively.

BRL-50481 is a novel and selective inhibitor of PDE7 with IC50s of 0.15, 12.1, 62 and 490 μM for PDE7A, PDE7B, PDE4 and PDE3, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BRL-50481
CAS 433695-36-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H12N2O4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 300 mg/mL (1228.15 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1C)(N(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 244.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.27
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.