missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brivudine, MedChemExpress

Código de producto. 16426236
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16426236 100 mg 100 miligramos
16471086 200 mg 200 miligramos
16451917 50 mg 50 miligramos
16423376 25 mg 25 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16426236

Marca: Medchem Express HY13578

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Brivudine is a thymidine analogue with antiviral activity, indicated for the early treatment of acute herpes zoster.

Brivudine is a thymidine analogue with antiviral activity, indicated for the early treatment of acute herpes zoster.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Brivudine
Forma física Solid
CAS 69304-47-8
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13BrN2O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Bromovinyldeoxyuridine BVDU
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (600.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(/C=C/Br)=C2)=O)=O)O1)O
Peso molecular (g/mol) 333.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.14
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.