missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brimonidine, MedChemExpress

Código de producto. 16468406
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16468406 100 mg 100 miligramos
16474437 50 mg 50 miligramos
16458568 10 mg 10 miligramos
16421038 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16468406

Marca: Medchem Express HYB0659

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Brimonidine (UK 14304) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.

Brimonidine (UK 14304) is a full α2-adrenergic receptor (α2-AR) agonist.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Brimonidine
CAS 59803-98-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H10BrN5
Cantidad 100 mg
Sinónimo UK 14304 AGN190342
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (171.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC3=NCCN3
Peso molecular (g/mol) 292.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.13
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.