Learn More
Thermo Scientific™ Agar Brilliance™ VRE
Descripción
Mejore la prevención y el control de VRE en entornos sanitarios aislando y supuestamente identificando los Enterococcus resistentes a la vancomicina (VRE) en un plazo de 24 horas directamente desde la muestra usando Thermo Scientific™ Brilliance™ VRE. Los Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis resistentes a la vancomicina se diferencian mediante la utilización de dos cromógenos diferenciados. La interpretación se complementa con la inclusión de un fondo semiopaco, que proporciona un claro contraste visual con las colonias de color azul claro e índigo.
En combinación con la vancomicina están presentes otros antibióticos para suprimir el crecimiento de flora competidora, incluidos E. gallinarum y E. casseliflavus, ambos intrínsecamente resistentes a la vancomicina, ya que poseen el mecanismo de resistencia VanC codificado cromosómicamente. El mecanismo de resistencia VanC no es fácilmente transmisible entre organismos y, como tal, se considera menos significativo clínicamente que los mecanismos VanA y VanB que están codificados en elementos genéticos que se transmiten libremente, plásmidos y transposones, lo que aumenta el riesgo de la transmisión de los genes de resistencia a otros organismos.
- Detecta de forma rápida y económica la colonización de enterococos resistentes a la vancomicina (ERV)
- Ayuda en la prevención y controla la propagación de microorganismos resistentes a la vancomicina en centros sanitarios
- Clasifica correctamente a los pacientes ya sean positivos o negativos
- Proporciona unos resultados excelentes en un medio cromógeno selectivo y diferencial
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Tampón pálido, opaco |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar Brilliance VRE |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.