Learn More
Macherey-Nagel™ Brilliant Yellow pH Paper
Marca: Macherey-Nagel™ 90701
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| Yellow to Red | |
| Strip | |
| 1 Each |
| 6.7 to 7.9 | |
| For determination of alkali concentration | |
| pH Paper |