Learn More
Sony™ Papel térmico en blanco y negro de alto satinado para ultrasonidos
Click to view available options
Color:
Negro y blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Compatible con los modelos de impresora térmica UP-D898MD, UP-895MD, UP-897MD, UP-D895 y UP-D897 de Sony.
- Calidad de adquisición de imágenes médicas óptima
- Sustitución del artículo número E20022DJ
- Aproximadamente 240 impresiones por rollo
- 10 rollos por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro y blanco |
| Dimensiones (L x An) | 18 m x 110 mm |
| Acabado | Alto satinado |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras UP-D898MD, UP-895MD, UP-897MD, UP-D895 y UP-D897 |
| Tipo de producto | Papel de adquisición de imágenes térmico de alto satinado |
| Cantidad | 10 rollos |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.