Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de cresilo brillante, puro, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. p-30181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10338410 10 g Frasco de vidrio 10 g
10480881 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10338410
Marca: Thermo Scientific Chemicals 229590100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81029-05-2 | 0·5 ZnCl4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81029-05-2
Fórmula molecular 0·5 ZnCl4
Número MDL MFCD00148902
Especificaciones
Absorbancia 1500 (625 to 630nm, 50% min. ethanol) (A (1% min./1cm))
Nombre del producto químico o material Brilliant cresyl blue
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.97
Pérdida por secado 8 % max. (1 g, 110°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 1500 to 1700 (622nm, 50% ethanol)
Color Blanco
Cantidad 10 g
Forma física Polvo cristalino