Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul brillante R, puro
Código de producto. 10378090 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10378090 100 g Frasco de vidrio 100 g
10124260 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10184300 25 g Frasco de vidrio 25 g
10743524 500 g Frasco de vidrio 500 GR
4 options
Código de producto. 10378090
Marca: Thermo Scientific Chemicals 191491000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6104-59-2 | C45H44N3NaO7S2 | 825.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6104-59-2
Fórmula molecular C45H44N3NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 825.97
Número MDL MFCD00041762
Clave InChI HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250
PubChem CID 61365
Nombre IUPAC sodio; 3-[[4-[[4-(4-etoxianilino)fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniomilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-N-etilanilino]metil]benzenesulfonato
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1
Especificaciones
Absorbancia 700 (at lambda min.)
Nombre del producto químico o material Brilliant Blue R
Punto de fusión 174.0°C to 180.0°C
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 1 to 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 825.98
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Burdeos a marrón-morado
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino