Learn More
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Absorbancia | 425 (at lambda min.) |
| Nombre del producto químico o material | Brilliant blue G |
| Punto de fusión | >100.0°C |
| Índice de absorción | 0.95 to 1.15 |
| Contenido de tinte | 60% min. |
| Beilstein | 14, II, 450 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 608 to 618nm (in 50:50 IMS:H2O) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 854.02 |
| Mehr anzeigen |