Learn More
Thermo Scientific™ Agar Brilliance™ Staph 24
Descripción
Aísle y cuente los estafilococos positivos para coagulasa en muestras clínicas o de alimentos en tan solo 24 horas mediante el agar cromogénico selectivo Thermo Scientific™ Brilliance™ Staph 24. Los estafilococos positivos para coagulasa proliferan como colonias de color azul oscuro sobre un fondo transparente, lo que facilita la lectura de los resultados en comparación con las formulaciones de agar de Baird-Parker tradicionales.
Aísle y cuente los estafilococos positivos para coagulasa de muestras clínicas o de alimentos en tan solo 24 horas con este medio cromogénico selectivo para facilitar la rápida evaluación de la seguridad de los alimentos o agilizar el tratamiento de los pacientes.
- Resultados en la mitad de tiempo: 24 horas en comparación con las 48 horas necesarias para el agar de telurito de yema de huevo de Baird-Parker (BP-EYT)
- Menos pruebas de confirmación: los productos selectivos se han diseñado cuidadosamente para inhibir el crecimiento de la flora gramnegativa y los microorganismos grampositivos distintos de los microorganismos objetivo
- Prueba de fácil lectura: el cromógeno es activado de forma específica por los CPS y las colonias positivas se colorean en azul oscuro, mientras que los estafilococos coagulasa-negativos se inhiben o permanecen incoloros
- Comodidad: medios preparados listos para su uso.
Los alimentos que requieren una manipulación y preparación exhaustivas o conservados a temperaturas ligeramente elevadas después de la preparación suelen estar expuestos a la contaminación por estafilococos.
La mayoría de las especies de estafilococos pueden producir alguna forma de enterotoxina, causante de la enteritis por estafilococos. La producción de estas enterotoxinas está relacionada en gran medida con la producción de coagulasa o termonucleasa1, que se usan como marcadores de patogenia. Cuando los estafilococos positivos para coagulasa están presentes en cifras bajas, como ocurre en el caso de muchos alimentos, suponen un riesgo de infección limitado. Sin embargo, si el recuento de CPS es superior a 1 x 105 células/g, se considera una cantidad suficiente para producir bastantes enterotoxinas como para inducir la gastroenteritis.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar Brilliance Staph 24 |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1g |
| Tipo de empaquetado | Envasado en un único envase con película de celulosa |
| Cantidad | 10/paq. |