Learn More
Thermo Scientific™ Agar MRSA 2 Brilliance™
Descripción
Obtenga resultados en 18 horas sin necesidad de repetir la incubación de negativos mediante el agar Thermo Scientific™Brilliance™ MRSA 2. Elimine rápidamente los resultados negativos y céntrese en los pacientes colonizados para realizar el aislamiento y el tratamiento apropiado lo antes posible.
El agar Brilliance MRSA 2 se ha mejorado con respecto a la fórmula original de dos formas. Los nuevos componentes inhibitorios del medio inhiben el crecimiento de la mayoría de los microorganismos diferentes a los microorganismos diana. Además, resulta más fácil distinguir esos organismos que proliferan de las inconfundibles colonias azules de MRSA, gracias a la introducción de una nueva tinción de contraste rosa que facilita en mayor medida la interpretación.
El agar Brilliance MRSA 2 se ha perfeccionado para que las colonias de MRSA de mayor tamaño presenten un color más uniforme que en la fórmula anterior. La recuperación mejorada de MRSA, junto con la mayor selectividad, convierten al nuevo agar Brilliance MRSA 2 en una herramienta valiosa y eficaz para la aplicación de procedimientos de control de infecciones.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
El agar Brilliance MRSA 2 se ha perfeccionado para que las colonias de MRSA de mayor tamaño presenten un color más uniforme que en la fórmula anterior. La recuperación mejorada de MRSA, junto con la mayor selectividad, convierten al nuevo agar Brilliance MRSA 2 en una herramienta valiosa y eficaz para la aplicación de procedimientos de control de infecciones.
- El agar Brilliance MRSA 2 se puede inocular a partir de un hisopo de cribaje obtenido de pacientes del hospital o el personal, de una colonia aislada o de una suspensión líquida.
- MRSA crece formando colonias azules que son muy fáciles de leer sobre el fondo opaco de color claro.
- Las placas se incuban a 37 ºC, y proporcionan un alto nivel de sensibilidad y especificidad, y los resultados están disponibles en tan solo 18 horas. Esto permite una rápida respuesta, por lo que el paciente puede recibir el tratamiento más adecuado tan pronto como sea posible, lo que reduce el riesgo de transmisión de la infección.
- La exactitud minimiza los costes, ya que contribuye a garantizar que solo reciben un tratamiento costoso aquellas personas que lo necesitan.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marfil claro, opaco |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de medios | AgarBrilliance MRSA 2 |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 17 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |