missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BRF2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11326073
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11326073 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11326073

Marca: Invitrogen™ PA518101

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 16,000.

This gene encodes one of the multiple subunits of the RNA polymerase III transcription factor complex required for transcription of genes with promoter elements upstream of the initiation site. The product of this gene, a TFIIB-like factor, is directly recruited to the TATA-box of polymerase III small nuclear RNA gene promoters through its interaction with the TATA-binding protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BRF2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Brf2
N.º de referencia del gen Q9HAW0
Alias de gen 2700059M06Rik; 5730512K07Rik; AU018504; AU022602; B-related factor 2; BRF2; BRF-2; BRF2, RNA polymerase III transcription initiation factor 50 kDa subunit; BRF2, RNA polymerase III transcription initiation factor 50 subunit; BRF2, subunit of RNA polymerase III transcription initiation factor, BRF1-like; BRFU; FLJ11052; hBRFU; hTFIIIB50; PRO1470; RNA polymerase III transcription initiation factor BRFU; TFIIIB50; transcription factor IIB- related factor, TFIIIB50; transcription factor IIIB 50 kDa subunit
Símbolos de los genes Brf2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (QAARQAATSVPNPP) corresponding to the C-terminus amino acids of BRF2 (aa 406-419).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55290
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.