Learn More
Brepocitinib P-Tosylate, MedChemExpress
Descripción
Brepocitinib (PF-06700841) P-Tosylate is a potent dual Janus kinase 1 (JAK1) and TYK2 inhibitor with IC50s of 17 nM and 23 nM, respectively. Brepocitinib P-Tosylate also inhibits JAK2 and JAK3 with IC50s of 77 nM and 6.49 μM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brepocitinib P-Tosylate |
| CAS | 2140301-96-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H29F2N7O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | PF-06700841 P-Tosylate |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (111.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@H]1C(F)(F)C1)N2C3CN(C4=NC(NC5=CN(C)N=C5)=NC=C4)CC2CC3.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 561.6 |
| Mostrar más |