Learn More
Greiner Bio-One Sellador BREATHseal™
Descripción
- Exclusivo sellador permeable al gas con una amplia distribución de poros para un intercambio de gases excelente.
- Disponible en versiones estéril y no estéril.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Material | Lámina de fibras de rayón, pegamento adhesivo de acrilato, papel Kraft polirrevestimiento con silicona |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 500 |
| Tipo de producto | Sellador BREATHseal |
| adhesivo/a/s | Acrílico |
| Grosor | 0,14 mm |
| Perforable | Sí |
| Plate Compatibility | Microplaca de cultivo celular, microplaca HTS |