missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRCA1 Antibody (KEN), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-599H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BRCA1 Monoclonal specifically detects BRCA1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| BRCA1 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| P38398 | |
| BRCA1 | |
| Human BRCA1 corresponding to residues 1314-1864 [UniProt# P38398] | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| KEN | |
| Western Blot | |
| BRCAI, breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, breast and ovarian cancer sususceptibility protein, breast cancer 1, early onset, breast cancer type 1 susceptibility protein, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, IRIS, PNCA4, PSCP, subunit 1 | |
| Mouse | |
| 240 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway, Zinc Finger | |
| 672 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG3 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido