missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brassinolide, MedChemExpress
Descripción
Brassinolide is a predominant plant growth modulator that regulate plant cell elongation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brassinolide |
| CAS | 72962-43-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H48O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Brassin lactone |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (208.04 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 14.29 mg/mL (29.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](O)C[C@@](C(OC[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@]2(CC[C@]4([H])[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](C(C)C)C)[H])=O)([H])[C@]3(C)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 480.68 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?