Learn More
Aalborg™ Estructura de soporte de latón
Descripción
- Los tubos dosificadores acanalados o guiados por el borde facilitan lecturas estables y precisas
- Lente de aumento en el cortavientos delantero para mejorar la resolución de lectura
- Intercambiabilidad de los tubos de flujo y flotadores
- Facilidad de instalación e intercambio de tubos de flujo
- Se impide que los tubos de flujo de vidrio giren durante la fase de apriete del procedimiento de montaje
- Compatibilidad química
- Medios sencillos de montaje en panel
- Bastidor para medidor P con enchufe
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Caudalímetro |
| Tipo | Soporte de la estructura |
| Incluye | Tapón de latón |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Anchura (métrico) | 3,17 mm |
| Garantía | 15Months |