Learn More
Cole-Parmer™ Liofilizador de control Lyovapor™ L-200 Pro con 4 estantes calentables: carro móvil
Descripción
- Muy buena resistencia química.
- Los accesorios de compresión funcionan bien con tubos rígidos como PTFE o polipropileno.
- Un accesorio de compresión tiene una tuerca que comprime el tubo rígido contra el cuerpo del accesorio para aplicaciones de alta presión.
- La familia de conectores de compresión es ideal cuando se trabaja con tubos rígidos.
- Al seleccionar los accesorios, tenga en cuenta el tipo de tubo, la compatibilidad del material y las condiciones de temperatura y presión.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Latón |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -85 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 65 °C |
| Tamaño de los tubos | 3,17 mm (1/2 pulgadas) |
| Presión máxima | 400 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 482 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Tipo de producto | Unión de compresión recta |