Learn More
Cole-Parmer™ Liofilizador de control Lyovapor™ L-200 Pro con 4 estantes calentables: carro móvil
Código de producto. 11875403
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1/16 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3,17 mm (1/2 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11875403 1/4 pulg cada uno
11895403 3,17 mm (1/2 pulgadas) cada uno
11789839 1/8 pulg cada uno
11775918 1/16 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11875403 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3141200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Offers very good chemical resistance. Ideal when working with any rigid tubing, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics and metals
  • Muy buena resistencia química.
  • Los accesorios de compresión funcionan bien con tubos rígidos como PTFE o polipropileno.
  • Un accesorio de compresión tiene una tuerca que comprime el tubo rígido contra el cuerpo del accesorio para aplicaciones de alta presión.
  • La familia de conectores de compresión es ideal cuando se trabaja con tubos rígidos.
  • Al seleccionar los accesorios, tenga en cuenta el tipo de tubo, la compatibilidad del material y las condiciones de temperatura y presión.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Latón
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -85 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) - 65 °C
Tamaño de los tubos 1/4 pulg
Presión máxima 400 psi
Max. Operating Temperature (English) 482 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 250 °C
Tipo de producto Unión de compresión recta