Learn More
Cole-Parmer™ Liofilizador de control Lyovapor™ L-200 Pro con 4 estantes calentables: carro móvil
Código de producto. 11789839
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1/16 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3,17 mm (1/2 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11789839 1/8 pulg cada uno
11875403 1/4 pulg cada uno
11895403 3,17 mm (1/2 pulgadas) cada uno
11775918 1/16 pulg cada uno
4 options
Código de producto. 11789839
Marca: Cole-Parmer™ 3141251
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Offers very good chemical resistance. Ideal when working with any rigid tubing, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics and metals
  • Muy buena resistencia química.
  • Los accesorios de compresión funcionan bien con tubos rígidos como PTFE o polipropileno.
  • Un accesorio de compresión tiene una tuerca que comprime el tubo rígido contra el cuerpo del accesorio para aplicaciones de alta presión.
  • La familia de conectores de compresión es ideal cuando se trabaja con tubos rígidos.
  • Al seleccionar los accesorios, tenga en cuenta el tipo de tubo, la compatibilidad del material y las condiciones de temperatura y presión.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Latón
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -85 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) - 65 °C
Tamaño de los tubos 1/8 pulg
Presión máxima 400 psi
Max. Operating Temperature (English) 482 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 250 °C
Tipo de producto Unión de compresión recta