Learn More
Esferas de latón, 3,18 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406775
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
15406775 100 Pc. paquete de 100
1 options
Código de producto. 15406775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045139.KN
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brass
CAS 7440-50-8
Aspecto Copper colored spheres
Cantidad 100 Pc.
Olor Odorless
Formulario Esferas, 3,18 mm de diámetro
Fórmula molecular Cu
Número MDL MFCD00010965
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
Nombre IUPAC cobre
Peso molecular (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052