Learn More
Buerkle™ Grillete de latón para su uso con cables de bajada Buerkle™
Código de producto. 11816433 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
4,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11816433 4,5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11816433
Marca: Buerkle™ 00065301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Grillete hecho de latón, hecho de metal que no produce chispas.
  • De latón
  • No produce chispas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Brass
Diámetro exterior (métrico) 4,5 mm