Learn More
Cole-Parmer™ Conector recto, desconexión rápida x cuerpo de acoplamiento de compresión, latón
Descripción
- Los acoplamientos metálicos de desconexión rápida requieren un cuerpo de fijación y un inserto con el mismo tamaño de flujo (se piden por separado).
- Soporta el vacío hasta los 17,23 bar (250 psi) y temperaturas de hasta los – 40 a 88,22 °C (– 40 a 180 °F). Además, puede usarse con gases o líquidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Latón |
| Longitud global (métrico) | 4,49 cm |
| Para utilizar con | Encaja en tubos con DI de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de presión y vacío |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Tamaño de los tubos | Encaja en tubos con DI de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
| Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
| Presión máxima | 250 psi |
| Mostrar más |