Descripción
- La parte superior atornillada facilita la limpieza
- Peso alto para un descenso rápido
- Mango robusto
- Solicite el cable de descenso adecuado al mismo tiempo
- Probado para su uso en la zona 0 de protección ex
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | Latón niquelado |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Muestreo de líquidos |
| Incluye | Cilindro de inmersión |
| Material del cierre | Latón niquelado |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Desechables | No |
| Color | Plata |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo puntual, muestras de todas las capas y muestreo inferior |
| Mostrar más |