Learn More
Alpaco™ Abrazaderas de latón con tornillos verticales
Descripción
- Reutilizable
- Resiste la presión
- Sin necesidad de lubricantes para el montaje
- Sujeción suave para evitar daños en el tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/paq. |
| Tipo | Abrazadera para tubos |
| Material | Latón |
| Para utilizar con (equipo) | Diámetro exterior de la manguera: Entre 33 y 38 mm |
| Tamaño (métrico) del asa | 33 a 38 mm |