Learn More
Alpaco™ Abrazaderas de latón con tornillos verticales
Código de producto. 11974937
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
1 a 12 mm
12 a 17 mm
14 a 19 mm
16 a 21 mm
17 a 22 mm
20 a 25 mm
22 a 27 mm
25 a 30 mm
28 a 33 mm
33 a 38 mm
36 a 41 mm
5 a 10 mm
9 a 12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa unitSize
11974937 5 a 10 mm paquete de 10
11934947 20 a 25 mm paquete de 10
11914947 14 a 19 mm paquete de 10
11984937 1 a 12 mm paquete de 10
11904957 16 a 21 mm paquete de 10
11924947 17 a 22 mm paquete de 10
11944947 22 a 27 mm paquete de 10
11954947 25 a 30 mm paquete de 10
11964947 28 a 33 mm paquete de 10
11984947 33 a 38 mm paquete de 10
11994947 36 a 41 mm paquete de 10
11904947 12 a 17 mm paquete de 10
11994937 9 a 12 mm paquete de 10
13 options
Código de producto. 11974937
Marca: Alpaco™ MNH 10/101153
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una fijación uniforme alrededor de los tubos para crear una junta estanca al agua. Las abrazaderas de latón con tornillos verticales Alpaco™ tienen una resistencia al agua garantizada y se cierran con la mano y sin herramientas.
  • Reutilizable
  • Resiste la presión
  • Sin necesidad de lubricantes para el montaje
  • Sujeción suave para evitar daños en el tubo
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Tipo Abrazadera para tubos
Material Latón
Para utilizar con (equipo) Diámetro exterior de la manguera: Entre 5 y 10 mm
Tamaño (métrico) del asa 5 a 10 mm