Learn More
Gasa de latón, aleación 260, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,11 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brass gauze, Alloy 260 |
| Nombre de nota | 100 mesh woven from 0.11mm (0.0045 in.) dia. wire |
| Cantidad | 150 x 150 mm |
| Tamaño de malla | 100 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Número MDL | MFCD00171255 |