Learn More
Gasa de latón, aleación 260, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,11 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Código de producto. 15436825
Click to view available options
Cantidad:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15436825
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045208.GT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brass gauze, Alloy 260
Nombre de nota 100 mesh woven from 0.11mm (0.0045 in.) dia. wire
Cantidad 150 x 150 mm
Tamaño de malla 100 Mesh
Olor Odorless
Número MDL MFCD00171255