Learn More
Lámina de latón, aleación 260, 2,0 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402177 300 x 300 mm cada uno
15492167 150 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15402177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045137.HB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brass foil, Alloy 260
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) thick
Cantidad 300 x 300 mm
Olor Odorless
Formulario Papel de aluminio
Número MDL MFCD00171255