Learn More
Lámina de latón, aleación 260, 0,51mm de grosor, 15x45 cm, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brass foil, Alloy 260 |
| Nombre de nota | 0.51mm (0.02 in.) thick, 15x45cm (5.9x18 in.) |
| Cantidad | 1 Pc. |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Número MDL | MFCD00171255 |