Learn More
Lámina de latón, 0,41 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15482177 150 x 150 mm cada uno
15492177 300 x 300 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15482177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045160.GT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato: Sólido en varias formas
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brass
Color Amarillo
Aspecto Yellow foil
Cantidad 150 x 150 mm
Olor Odorless
Formulario Lámina, 0,41 mm de grosor