Learn More
Buerkle™ Botella de inmersión de vidrio
Código de producto. 10268030 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10268030 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10268030
Marca: Buerkle™ 53654000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de inmersión de vidrio Buerkle™ con recipiente de vidrio para muestreo en plantas de aguas residuales para muestras de barro y agua.
  • Con Easy-Click, cierre seguro y práctico para un intercambio rápido de frascos
  • Gran peso (3,3 kg) para una bajada rápida
  • Frasco de vidrio transparente de 1000 ml de contenido
  • Altura con asas 330 mm
  • Solicite el cable de bajada adecuado al mismo tiempo
  • Probado para su uso en la zona 0 de protección ex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Frasco para inmersor
Material Vidrio transparente, latón niquelado, poliamida eléctricamente conductora
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Frasco de vidrio, cierre Easy-click
Capacidad (métrico) 1000 mL
Certificaciones/conformidad DIN, grupos de explosión IIA, IIB e IIC, para uso en zona 0 y 1
Diámetro exterior (métrico) 148 mm
Altura (métrico) 330 mm