Learn More
Witeg™ Juegos de perforadores de corchos de latón
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
Entre 5 y 11 mm
Entre 5 y 18,75 mm
Entre 5 y 26,25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Corcho
- Latón
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Set de perforadores de corchos |
| Diámetro exterior (métrico) | Entre 5 y 18,75 mm |
| Material | Latón |
| Cantidad | 12Pack |