Learn More
R&L Enterprises™ Perforador de corchos
Código de producto. p-8012534 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Intervalo: Entre 4 y 18mm
Intervalo: Entre 4 y 25mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
12863952 Intervalo: Entre 4 y 18mm cada uno
12873952 Intervalo: Entre 4 y 25mm cada uno
2 options
Código de producto. 12863952
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perforación eficaz y limpia en corcho. El perforador de corchos R&L Enterprises™ presenta un tubo de corte montado con seguridad por debajo de la brida del mango.
Perforación eficaz y limpia en corcho.El perforador de corchos R&L Enterprises™ presenta un tubo de corte montado con seguridad por debajo de la brida del mango.
  • Con varilla para despejar los orificios
  • Fabricado en latón
  • Tamaños numerados consecutivamente desde 1 hacia arriba en cada juego
Especificaciones
Tipo Intervalo: Entre 4 y 18mm
Tipo de producto Perforador de corchos
Material Latón