Learn More
Brady™ Candado de cuerpo de latón
Código de producto. 15693527
Change view
Click to view available options
Anchura de la argolla (métrico):
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
N.º de pasadores:
4
5
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Anchura de la argolla (métrico) N.º de pasadores unitSize
15693527 32,5 mm 5 paquete de 6
11741376 24,5 mm 4 paquete de 6
15683527 24,5 mm 4 paquete de 6
11751376 32,5 mm 5 paquete de 6
11771376 42 mm 5 paquete de 6
15603537 42 mm 5 paquete de 6
6 options
Código de producto. 15693527
Marca: Brady™ 805832
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resistente a la corrosión.
  • Contiene un sistema de bloqueo de pines de precisión
Especificaciones
Tipo de producto Candado de latón
Color Latón
Material Acero
Descripción Candados de latón
Diámetro de la argolla (métrico) 6,5 mm
Dimensiones (L x An) 39,00 x 66,00 mm
Altura (métrico) 66 mm
Altura de la argolla (métrico) 23,5 mm
Material (Shackle) Acero endurecido
N.º de pasadores 5
Cantidad 6 paquete
Anchura (métrico) 39 mm
Anchura de la argolla (métrico) 32,5 mm