Learn More
Brady™ Candado de cuerpo de latón
Código de producto. 11771376
Click to view available options
Anchura de la argolla (métrico):
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
N.º de pasadores:
4
5
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 11771376
Marca: Brady™ 805834
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resistente a la corrosión.
  • Contiene un sistema de bloqueo de pines de precisión
Especificaciones
Tipo de producto Candado de latón
Alternate Part Number BRASS PADLOCK 50 MM HARD ST SHACK 6/PAC
Color Latón
Material Acero
Descripción Candados de latón
Diámetro de la argolla (métrico) 7,0 mm
Dimensiones (L x An) 49,00 x 73,00 mm
Altura (métrico) 73 mm
Altura de la argolla (métrico) 27,0 mm
Material (Shackle) Acero endurecido
N.º de pasadores 5
Cantidad 6 paquete
Anchura (métrico) 49 mm
Anchura de la argolla (métrico) 42 mm