Learn More
Brady™ Candado de cuerpo de latón
Código de producto. 11741376
Change view
Click to view available options
Anchura de la argolla (métrico):
24,5 mm
32,5 mm
42 mm
N.º de pasadores:
4
5
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Anchura de la argolla (métrico) N.º de pasadores unitSize
11741376 24,5 mm 4 paquete de 6
15683527 24,5 mm 4 paquete de 6
11751376 32,5 mm 5 paquete de 6
15693527 32,5 mm 5 paquete de 6
11771376 42 mm 5 paquete de 6
15603537 42 mm 5 paquete de 6
6 options
Código de producto. 11741376
Marca: Brady™ 805831
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resistente a la corrosión.
  • Contiene un sistema de bloqueo de pines de precisión
Especificaciones
Tipo de producto Candado de latón
Alternate Part Number BRASS PADLOCK 30 MM HARD ST SHACK 6/PAC
Color Latón
Material Acero
Descripción Candados de latón
Diámetro de la argolla (métrico) 5 mm
Dimensiones (L x An) 30,00 x 47,00 mm
Altura (métrico) 47 mm
Altura de la argolla (métrico) 14,5 mm
Material (Shackle) Acero endurecido
N.º de pasadores 4
Cantidad 6 paquete
Anchura (métrico) 30 mm
Anchura de la argolla (métrico) 24,5 mm