Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropuntas para Sonifiers SLPe, SLPt, 150E y 150T
Código de producto. p-3665707
Change view
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
3 ml o menos
De 10 a 100 ml
De 3 a 10 mL
De 5 a 25 ml
Diámetro (métrico):
0,22 cm
0,32 cm
0,48 cm
0,63 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11725978 De 10 a 100 ml 0,63 cm 1 PCS
12356047 De 5 a 25 ml 0,48 cm cada uno
11715978 3 ml o menos 0,22 cm 1 PCS
12346047 De 3 a 10 mL 0,32 cm cada uno
4 options
Código de producto. 11725978
Marca: Branson Ultrasonics™ 1091221064
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para procesar muestras en los recipientes de diámetro más pequeño.
  • Puede gestionar volúmenes de hasta 100 ml
  • Longitud útil: 4 in
  • Carcasa insonorizada
Información de órdenes
0.125 in. microtip is provided with the 150 watt units
Especificaciones
Tipo de producto Micropunta SLP
Intervalo de volumen (métrico) De 10 a 100 ml
Diámetro (imperial) 0,25 pulg
Diámetro (métrico) 0,63 cm
Longitud (imperial) 4 pulg
Longitud (métrico) 10,16 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para procesar muestras en los recipientes de diámetro más pequeño
Para utilizar con (equipo) Sonifier™ SLPe, SLPt, 150E y 150T