Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropuntas para Sonifiers SLPe, SLPt, 150E y 150T
Descripción
- Puede gestionar volúmenes de hasta 100 ml
- Longitud útil: 4 in
- Carcasa insonorizada
Información de órdenes
0.125 in. microtip is provided with the 150 watt units
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Micropunta SLP |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 10 a 100 ml |
| Diámetro (imperial) | 0,25 pulg |
| Diámetro (métrico) | 0,63 cm |
| Longitud (imperial) | 4 pulg |
| Longitud (métrico) | 10,16 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para procesar muestras en los recipientes de diámetro más pequeño |
| Para utilizar con (equipo) | Sonifier™ SLPe, SLPt, 150E y 150T |