Learn More
Branson Ultrasonics™ Llave de tuercas Sonifier
Descripción
Requires
Se necesitan 2 llaves; una para el convertidor y otra para la sonda
Elimina el homogeneizador de los modelos 250 y 450 de Sonifiers™
Fabricado con titanio
Se requieren 2; una para el convertidor y otra para la sonda
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Llave de tuercas |
| Material | Titanio |
| Para utilizar con (equipo) | Homogeneizador celular Sonifier™ modelos 250 y 450 |